Learn More
Cefdinir, 95%, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J66447.03
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15447809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00 €
    154.01 € / 1 Gramm
    Sparen 2.99 €
    1% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • A broad spectrum antibiotic targeting both gram positive and gram negative pathogens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
91832-40-5
395.408
RTXOFQZKPXMALH-GHXIOONMSA-N
CHEBI:3485
C=CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(=NO)C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)O
C14H13N5O5S2
MFCD00865030
6915944
(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Spezifikation
Cefdinir
White to Yellow
C14H13N5O5S2
Soluble in water
C=CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(=NO)C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)O
395.408
CHEBI:3485
95%
91832-40-5
1g
MFCD00865030
RTXOFQZKPXMALH-GHXIOONMSA-N
(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
6915944
395.41
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation