Learn More
Cefdinir, 95%, Thermo Scientific™
154.01 € - 464.99 €
Chemische Identifikatoren
| CAS | 91832-40-5 |
|---|---|
| Summenformel | C14H13N5O5S2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 395.408 |
| MDL-Nummer | MFCD00865030 |
| InChI-Schlüssel | RTXOFQZKPXMALH-GHXIOONMSA-N |
| PubChem CID | 6915944 |
| ChEBI | CHEBI:3485 |
| IUPAC-Name | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| SMILES | C=CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(=NO)C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)O |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15447809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66447.03 |
1g |
157.00 € 154.01 € / 1 Gramm Sparen 2.99 € 1% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
15457809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66447.06 |
5g |
474.00 € 464.99 € / 5 Gramm Sparen 9.01 € 1% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- A broad spectrum antibiotic targeting both gram positive and gram negative pathogens
Chemische Identifikatoren
| 91832-40-5 | |
| 395.408 | |
| RTXOFQZKPXMALH-GHXIOONMSA-N | |
| CHEBI:3485 | |
| C=CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(=NO)C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)O |
| C14H13N5O5S2 | |
| MFCD00865030 | |
| 6915944 | |
| (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
Spezifikation
| Cefdinir | |
| White to Yellow | |
| MFCD00865030 | |
| RTXOFQZKPXMALH-GHXIOONMSA-N | |
| (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid | |
| 6915944 | |
| 395.41 |
| 91832-40-5 | |
| C14H13N5O5S2 | |
| Soluble in water | |
| C=CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(=NO)C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)O | |
| 395.408 | |
| CHEBI:3485 | |
| 95% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'rtecsNumber' : XI0367250
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.