Learn More
Cefepime Dihydrochloride Monohydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16432186
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16432186 500 mg 500 Milligramm
16442249 1 g -
16441028 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16432186 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0616500mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Cefepime Dihydrochloride Monohydrate is a broad-spectrum cephalosporin with enhanced coverage against Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Cefepime Dihydrochloride Monohydrate is a broad-spectrum cephalosporin with enhanced coverage against Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cefepime Dihydrochloride Monohydrate
CAS 123171-59-5
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H28Cl2N6O6S2
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : 10 mg/mL (17.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6 mg/mL (10.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+]1(CC(CS[C@]2([H])[C@@H]3NC(/C(C4=CSC(N)=N4)=N\OC)=O)=C(C(O)=O)N2C3=O)CCCC1.[Cl-].Cl.O
Molekulargewicht (g/mol) 571.5
Formelmasse 571.5
Reinheit (%) 99.78%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation