missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cefixime, 97%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31445004
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31445004 100 mg
31435189 1 g
31435377 25 g
31444487 250 mg
31439112 100 g
31434809 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31445004 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD120279100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cefixime
CAS 79350-37-1
Summenformel C16H15N5O7S2
MDL-Nummer MFCD00865020
Menge 100 mg
SMILES O=C(O)C(N1[C@@]([H])([C@@H](C1=O)NC(/C(C2=CSC(N)=N2)=N\OCC(O)=O)=O)SC3)=C3C=C
Molekulargewicht (g/mol) 453.45
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.