Learn More
Cefixime, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474587
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16474587 50 mg -
16451108 5 mg 5 Milligramm
16448698 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16474587 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1381
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Cefixime is an antibiotic and a third generation cephalosporin antibiotic, useful for the treatment of a number of bacterial infections.
Cefixime is an antibiotic and a third generation cephalosporin antibiotic, useful for the treatment of a number of bacterial infections.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cefixime
Physikalische Form Solid
CAS 79350-37-1
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H15N5O7S2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym FR-17027 FK-027 CL-284635
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (220.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(C=C)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C3=CSC(N)=N3)=N\OCC(O)=O)=O)C1=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 453.45
Formelmasse 453.45
Reinheit (%) 99.44%
Güte Research