Learn More
Cefotetan, 95-103 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077802
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
69712-56-7
C17H17N7O8S4
575.63
SRZNHPXWXCNNDU-RHBCBLIFSA-N
cefotetan, cefotetanum, apacef, cefotetanum inn-latin, 6r,7s-7-4-2-amino-1-carboxy-2-oxoethylidene-1,3-dithietan-2-yl carbonyl amino-7-methoxy-3-1-methyl-1h-tetrazol-5-yl sulfanyl methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid, cefotan tn, 6r,7s-7-4-carbamoylcarboxymethylene-1,3-dithiethane-2-carboxamido-7-methoxy-3-1-methyl-1h-tetrazol-5-yl thio methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7beta-4-2-amino-1-carboxy-2-oxoethylidene-1,3-dithietan-2-yl carbonyl amino-7alpha-methoxy-3-1-methyl-1h-tetrazol-5-yl sulfanyl methyl-3,4-didehydrocepham-4-carboxylic acid, 6r,7s-7-4-1-amino-3-hydroxy-1,3-dioxopropan-2-ylidene-1,3-dithietane-2-carbonyl amino-7-methoxy-3-1-methyltetrazol-5-yl sulfanylmethyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid
53025
(6R,7S)-7-[[4-(2-Amino-1-Carboxy-2-Oxoethyliden)-1,3-Dithietan-2-Carbonyl]Amino]-7-Methoxy-3-[(1-Methyltetrazol-5-yl)Sulfanylmethyl]-8-Oxo-5-Thia-1-Azabicyclo[4.2.0]Oct-2-en-2-Carbonsäure
CN1C(=NN=N1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)(NC(=O)C4SC(=C(C(=O)N)C(=O)O)S4)OC)SC2)C(=O)O
69712-56-7
C17H17N7O8S4
575.63
SRZNHPXWXCNNDU-RHBCBLIFSA-N
cefotetan, cefotetanum, apacef, cefotetanum inn-latin, 6r,7s-7-4-2-amino-1-carboxy-2-oxoethylidene-1,3-dithietan-2-yl carbonyl amino-7-methoxy-3-1-methyl-1h-tetrazol-5-yl sulfanyl methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid, cefotan tn, 6r,7s-7-4-carbamoylcarboxymethylene-1,3-dithiethane-2-carboxamido-7-methoxy-3-1-methyl-1h-tetrazol-5-yl thio methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7beta-4-2-amino-1-carboxy-2-oxoethylidene-1,3-dithietan-2-yl carbonyl amino-7alpha-methoxy-3-1-methyl-1h-tetrazol-5-yl sulfanyl methyl-3,4-didehydrocepham-4-carboxylic acid, 6r,7s-7-4-1-amino-3-hydroxy-1,3-dioxopropan-2-ylidene-1,3-dithietane-2-carbonyl amino-7-methoxy-3-1-methyltetrazol-5-yl sulfanylmethyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid
53025
(6R,7S)-7-[[4-(2-Amino-1-Carboxy-2-Oxoethyliden)-1,3-Dithietan-2-Carbonyl]Amino]-7-Methoxy-3-[(1-Methyltetrazol-5-yl)Sulfanylmethyl]-8-Oxo-5-Thia-1-Azabicyclo[4.2.0]Oct-2-en-2-Carbonsäure
CN1C(=NN=N1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)(NC(=O)C4SC(=C(C(=O)N)C(=O)O)S4)OC)SC2)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cefotetan
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.51 mg/mL. Other solubilities: slightly soluble in methanol
Formelmasse 575.63
Reinheit (%) 95+%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cefotetan
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.