Learn More
Ceftazidime, MedChemExpress
Artikelnummer. 16402249
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. Menge
16402249 1 g
16461018 5 g
2 options
Artikelnummer. 16402249
Marke: Medchem Express HYB0593
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ceftazidime (GR20263), an antibiotic, has a broad spectrum activity against Gram-positive and Gram-negative aerobic bacteria. Ceftazidime is also active against Enterobacteriaceae (including β-lactamase-positive strains) and is resistant to hydrolysis by most β-lactamases.
Ceftazidime (GR20263), an antibiotic, has a broad spectrum activity against Gram-positive and Gram-negative aerobic bacteria. Ceftazidime is also active against Enterobacteriaceae (including β-lactamase-positive strains) and is resistant to hydrolysis by most β-lactamases.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ceftazidime
CAS 72558-82-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H22N6O7S2
Menge 1 g
Synonym GR20263
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (182.96 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (45.74 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C1[C@@H](NC(/C(C2=CSC(N)=N2)=N\OC(C)(C(O)=O)C)=O)[C@@]3([H])SCC(C[N+]4=CC=CC=C4)=C(C([O-])=O)N13
Molekulargewicht (g/mol) 546.58
Formelmasse 546.58
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation