Learn More
Ceftazidime, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Ceftazidime (GR20263), an antibiotic, has a broad spectrum activity against Gram-positive and Gram-negative aerobic bacteria. Ceftazidime is also active against Enterobacteriaceae (including β-lactamase-positive strains) and is resistant to hydrolysis by most β-lactamases.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ceftazidime |
| CAS | 72558-82-8 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C22H22N6O7S2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | GR20263 |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 100 mg/mL (182.96 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (45.74 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=C1[C@@H](NC(/C(C2=CSC(N)=N2)=N\OC(C)(C(O)=O)C)=O)[C@@]3([H])SCC(C[N+]4=CC=CC=C4)=C(C([O-])=O)N13 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 546.58 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.