Learn More
Ceftiofur sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428496
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16428496 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16428496 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0898
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Ceftiofur sodium is an antibiotic of the cephalosporin type (third generation), licensed for use in veterinary medicine.
Ceftiofur sodium is an antibiotic of the cephalosporin type (third generation), licensed for use in veterinary medicine.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ceftiofur sodium
Physikalische Form Solid
CAS 104010-37-9
Farbe Off-White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H16N5NaO7S3
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym sodium ceftiofur
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 40 mg/mL (73.32 mM)
SMILES O=C(O[Na])C(N12)=C(CSC(C3=CC=CO3)=O)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C4=CSC(N)=N4)=N\OC)=O)C1=O
Molekulargewicht (g/mol) 545.54
Formelmasse 545.54
Reinheit (%) 98.01%
Güte Research