Learn More
Ceftizoxime, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498786
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16498786 100 mg 100 Milligramm
16434617 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16498786 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1596
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Ceftizoxime is a bacterial inhibitor which acts by interfering with bacterial cell wall synthesis and inhibiting cross-linking of the peptidoglycan.
Ceftizoxime is a bacterial inhibitor which acts by interfering with bacterial cell wall synthesis and inhibiting cross-linking of the peptidoglycan.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ceftizoxime
CAS 68401-81-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H13N5O5S2
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (65.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=CCS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C3=CSC(N)=N3)=N\OC)=O)C1=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 383.4
Formelmasse 383.4
Reinheit (%) 99.9%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation