Learn More
Ceftriaxone sodium salt, MedChemExpress
Beschreibung
Ceftriaxone sodium salt (Disodium ceftriaxone) is a third-generation cephalosporin antibiotic with excellent activity against many gram-negative, and reasonable activity against most gram-positive microorganisms. Anti-inflammatory and antioxidant characteristics.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ceftriaxone sodium salt |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 74578-69-1 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C18H16N8Na2O7S3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Disodium ceftriaxone |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (83.54 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 40 mg/mL (66.83 mM) |
| Mehr anzeigen |