Learn More
Eppendorf™ Zellkulturflaschen mit belüfteter Filterkappe, nicht behandelt
Bevorzugtes Gefäß für die langfristige Kultivierung oder großvolumige Zellexpansion zum Schutz vor Kontamination. Eppendorf™ Zellkulturkolben mit belüfteter Filterkappe, nicht behandelt, sind steril, frei von Pyrogen, DNase, RNase, menschlicher und bakterieller DNA und nicht zytotoxisch.
N.V.
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Polystyrol |
Zur Verwendung mit (Anwendung) |
|
Oberflächenbeschichtung | Unbehandelt |
Temperaturbereich (metrisch) | − 86 °C bis + 60 °C |
Beschreibung
- Mit ConvexAcces™ Geometrie für einen leichteren Zugang zum Wachstumsbereich und eine einfachere und sichere Zellbehandlung
- Optimierter Gasaustausch und Schutz vor Kontamination durch hocheffiziente Luftfiltertechnologie
- Geriffelter Anti-Rolling-Verschluss erleichtert die Kultivierungsschritte, wenn die Kappe beiseite gelegt werden muss
- 100 % Inline-Regelung für leckfreie Kolben und maximale Sicherheit
- Direkte Identifizierung an Oberfläche von Kolben und Kappe
- In drei Größen lieferbar: T-25, T-75 und T-175 mit nicht behandelten Oberflächen
Spezifikation
Durchsichtig | |
|
|
− 86 °C bis + 60 °C | |
SAL-Wert: 10-6 |
Polystyrol | |
Unbehandelt | |
Nein | |
Belüftete Filterkappe |