Learn More
Lonza™ Cell Line Nucleofector™ Kit R
Artikelnummer. 11566329
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
25
Packungsgröße:
25 Reaktionen
Artikelnummer. 11566329
Marke: Lonza™ VCA1001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Effizienz 99 % Transfektionseffizienz mit siRNA-Duplexen selbst in Suspensionszellen.
Zur Verwendung mit (Geräte) Nucleofector™ Gerät
Enthält Fünf verschiedene Zelllinien-Nucleofector™ Lösungen: C, L, R, T und V
Anzahl Reaktionen 25
Produkttyp Cell Line Nucleofector Kit R
Menge 1 Ea.