Learn More
Lonza™ Cell Line Optimization 4D-Nucleofector™ X Kit
Artikelnummer. 13409339
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
24
96
Packungsgröße:
24 Reaktionen
96 Reaktionen
Artikelnummer. 13409339
Marke: Lonza™ V4XP9096
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4 °C
Vector pmaxGFP™
Zur Verwendung mit (Geräte) 4D-Nucleofector™ X-Einheit
Enthält Includes 20μL Transfection volume, 0.675mL Nucleofector Solution, 4 x 0.15mL Supplement, 2x 50μg pmaxGFP Vector, 2 Single Nucleocuvette (100 μl), Store at 4°C, For Use with 4D-Nucleofector X Unit
Anzahl Reaktionen 96
Produkttyp Cell Line Optimization 4D-Nucleofector X Kit
Menge 1 Each