Learn More
Lonza™ Cell Line Optimization 4D-Nucleofector™ X Kit
Artikelnummer. 13439309
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
24
96
Packungsgröße:
24 Reaktionen
96 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
13439309 24 24 Reaktionen
13409339 96 96 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13439309 Lieferant Lonza™ Lieferanten-Nr. V4XC1024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    979.00 €
    641.48 € / 24 Reaktionen
    Sparen 337.52 €
    34% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4 °C
Vector pmaxGFP™
Zur Verwendung mit (Geräte) 4D-Nucleofector™ X-Einheit
Enthält Beinhaltet μ100 µl Transfektionsvolumen, 2,22 ml Nucleofector Lösung, 0,5 ml Supplement, 50 μg pmaxGFP-Vektor, 24 Einzelnukleoküvetten (100 μl) Bei 4 °C lagern. °Zur Verwendung mit 4D-Nucleofector X-Einheit
Anzahl Reaktionen 24
Produkttyp Cell Line Optimization 4D-Nucleofector X Kit
Menge Je 1