Learn More
Lonza™ Cell Line Optimization 4D-Nucleofector™ X Kit
Artikelnummer. p-8009711
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
24
96
Packungsgröße:
24 Reaktionen
96 Reaktionen
Artikelnummer. 13439309
Marke: Lonza™ V4XC1024
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4 °C
Vector pmaxGFP™
Zur Verwendung mit (Geräte) 4D-Nucleofector™ X-Einheit
Enthält Includes 100μL Transfection volume, 2.22mL Nucleofector Solution, 0.5mL Supplement, 50μg pmaxGFP Vector, 24 Single Nucleocuvette (100 μl), Store at 4°C, For Use with 4D-Nucleofector X Unit
Anzahl Reaktionen 24
Produkttyp Cell Line Optimization 4D-Nucleofector X Kit
Menge 1 Each