Learn More
Gibco™ Cell Therapy Systems Hibernate™-E CTS™ Medium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12003479
Click to view available options
Menge:
500 ml
Artikelnummer. 12003479
Marke: Gibco™ A1370601
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Cell Therapy Systems Hibernate™-E CTS™-Medium
Cell Therapy Systems Hibernate™-E CTS™ Medien ist ein serumfreies nährstoffreiches Basalmedium für die kurzfristige Erhaltung von embryonalem Gewebe unter Umgebungs-CO2-Bedingungen (Ref. 1). Zu den humanen Geweben, die in Hibernate™-E-Medien kultiviert wurden, gehören Gehirntumoren (Ref. 2), Nabelschnüre und Vorhäute.
Schneller und einfacher Versand von humanen Geweben
Mit Cell Therapy Systems Hibernate™-E CTS™ Medium können Sie humanes embryonales Gewebe wie Gehirntumor, Nabelschnur und Vorhaut bei Umgebungstemperatur mit einem einfachen 3-stufigen Verfahren versenden:
Sammeln von Gewebe in einem konischen Röhrchen mit Hibernate Medium (Gehirntumorzellen benötigen weitere Zusätze).
  • Versand von Gewebe in Hibernate™ Medien innerhalb von 24 bis 72 Stunden auf Kühlpackungen.
  • Transfer des empfangenen Gewebes in das gewünschte Medium und Beginn der Kultivierung.
    Vereinfachen Sie Ihren Übergang in die klinische Forschung
    Die Marke Gibco™ Cell Therapy Systems (CTS™) umfasst eine breite Palette von Produkten für den Einsatz bei Zelltherapieanwendungen, einschließlich Medien, Reagenzien, Wachstumsfaktoren, Enzymen, Reagenzien für die Selektion und Expansion von Zellen sowie Geräten. Merkmale der Gibco™ Cell Therapy Systems (CTS™) Produkte:
  • Geringerer Aufwand bei der Eigungsprüfung von Reagenzien
  • Lieferung mit entsprechenden Analyse- und Herkunftszertifikaten
  • Bequemer Zugang zu unserem Drug Master File (DMF)
    Literaturangaben:
  • Brauer, G.J. und Preis, P.J. (1996).Viable cultured neurons in ambient carbon dioxide and hibernation storage for a month. Neuroreports 7: 1509-1512.
  • Brewer, G.J. und LeRoux, P.D.(2007). Human primary brain tumor cell growth inhibition in serum-free medium optimized for neuron survival. Brain Res. 1157:156-66.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zelltyp Nervenzellen
    Klassifikation serumfrei
    Form Flüssig
    Produkttyp Hibernate-E CTS Medium
    Serum Level Serumfrei
    Mit Additiven Phenolrot
    Produktlinie CTS, Hibernate
    Menge 500 ml
    Versandbedingung Umgebungstemperatur
    Getestet auf Zytotoxizität, Endotoxin, Sterilität, pH-Wert, Osmolalität
    Inhalt und Lagerung Gekühlt (2 bis 8 °C) und lichtgeschützt lagern.
    Culture Type Säugetierzellkultur
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.