Learn More
STEMCELL Technologies CellAdhere™ Laminin-521
Click to view available options
Menge:
10 x 100 μg
100 μ g
Descrizione
- Support the growth and differentiation of human embryonic stem (ES) and induced pluripotent stem (iPS) cells under feeder-free conditions with this defined and xeno-free cell culture matrix
- For consistent cell populations and reproducible results in downstream applications, use CellAdhere Laminin-521 with TeSR maintenance media to provide a defined culture substrate for cell maintenance
- Laminin 521 is expressed and secreted by human pluripotent stem cells (hPSCs) in the inner cell mass of the embryo and therefore creates a biologically relevant hPSC culture environment in vitro
- Compared to other matrices, CellAdhere Laminin-521 increases single-cell attachment and survival and does not require the addition of apoptotic inhibitors during plating
- Note that single-cell passaging of human ES and iPS cells can result in selective pressure and lead to genetic aberrations
- If passaging as single cells, we recommend checking the karyotype frequently
Specifica
Specifica
| Zelltyp | Pluripotent Stem Cells |
| Menge | 10 x 100 μg |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto