Learn More
Invitrogen™ CellEvent™ Caspase-3/7 Detection Reagents
Artikelnummer. 17897071
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Fläschchen
1 x 100 μl-Fläschchen
1 x 25 μL-Fläschchen
2 Fläschchen (1 Green, 1 Red)
5 Fläschchen
Farbe:
Grün
Rot
Rot, grün
Anregung/Emission:
∼ 502/530
∼ 590/610
∼ 590/610, ∼ 502/530
∼502/530
∼590/610
Format:
Powder
Packungsgröße:
1 Stück
25 Mikroliter
314 Mikrogramm
5 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Farbe Anregung/Emission Format Packungsgröße
17897071 1 Fläschchen Rot ∼590/610 Powder 314 Mikrogramm
17826521 5 Fläschchen Rot ∼ 590/610 - 5 Stück
17842944 1 Fläschchen Grün ∼502/530 - 1 Stück
17836521 5 Fläschchen Grün ∼ 502/530 - 5 Stück
17846521 2 Fläschchen (1 Green, 1 Red) Rot, grün ∼ 590/610, ∼ 502/530 - 1 Stück
11390952 1 x 100 μl-Fläschchen Grün ∼502/530 - 1 Stück
15662714 1 x 25 μL-Fläschchen Grün ∼502/530 - 25 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17897071 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C10430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00 €
    247.65 € / 314 Mikrogramm
    Sparen 10.35 €
    4% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CellEvent Caspase-3/7-Nachweisreagenzien sind neuartige fluorogene Substrate für den Apoptosenachweis. Diese Substrate weisen aktivierte Caspase-3/7 in lebenden Zellen nach, die sich durch Arbeitsabläufen zum Antikörpernachweis fixieren und multiplexen lassen.
CellEvent Caspase-3/7 Nachweisreagenz Grün und CellEvent Caspase-3/7 Nachweisreagenz Rot sind neuartige fluorogene Substrate für aktivierte Caspase-3/7 in lebenden Zellen, die sich mit Arbeitsabläufen für den Antikörpernachweis wie Immunfluoreszenz (IF) und Immunozytochemie (ICC) fixieren und multiplexen lassen. Aktivierung von Caspase-3 ist ein Ereignis während der Apoptose, was diese zu optimierten Reagenzien für die Analyse apoptotischer Zellen macht. CellEvent Caspase-3/7 Nachweisreagenz Rot ist auch zum Nachweis von Apoptose in GFP exprimierenden Zellen einsetzbar.
Features of these indicators include:
  • Optimized caspase-3/7 substrate for apoptosis analysis
  • Easy to use—add and read; no cell wash or lysis required
  • Use for time course measurements; easily select the time point of interest up to and beyond 72 hours
  • Compatible with both live cell fluorescence-imaging and formaldehyde-based fixation methods
  • Multiplex enabled—combine with other fluorescent reagents to confirm apoptosis in the same cell or cell population
CellEvent™ Caspase-3/7 Green Detection Reagent: Absorption/emission maxima of ∼502/530 nm. Detectable with FITC/GFP traditional filter set.
CellEvent™ Caspase-3/7 Red Detection Reagent: Absorption/emission maxima of ∼590/610 nm. Detectable with traditional Texas red filter set.
CellEvent™ Caspase-3/7 Red Detection Reagent and CellEvent™ Caspase-3/7 Green is provided as Dry down powder. Just add 100 μL of PBS to dry down powder to generate 100X Stock solution. Dilute this 100X stock solution 1:100 in complete media and stain cells for 30 to 60 minutes and analyze with fluorescence microscope.
CellEvent™ Caspase-3/7 Green Detection Reagent is also provided as an already prepared DMSO solution. DMSO solution is 400X stock solution, which is ready to use. Just dilute in growth media 1:400 and stain the cells for 30 to 60 minutes.
To prevent the apoptotic cells from washing away, no wash is needed at the end of staining. Stained cells can be analyzed live or can be fixed with 4% Paraformaldehyde solution such as Image-IT™ Paraformaldehyde 4% in 0.1M Phosphate Buffer pH 7.4, Cat. No. I28800. These fixed cells can be further processed using fixed cell compatible dyes or ICC workflows.
Substrate specifics
CellEvent Caspase-3/7 Detection Reagents are a four-amino acid peptide (DEVD) conjugated to a nucleic acid-binding dye. The DEVD peptide sequence is a cleavage site for caspase-3/7, and the conjugated dye is non-fluorescent until cleaved from the peptide and bound to DNA.
Principles of action
CellEvent Caspase-3/7 Green Detection Reagent is intrinsically non-fluorescent as the DEVD peptide inhibits the ability of the dye to bind to DNA. However, after activation of caspase-3/7 in apoptotic cells, the DEVD peptide is cleaved, enabling the dye to bind to DNA and produce a bright, fluorogenic response.
Simple three-step protocol
To use CellEvent Caspase 3/7 Detection Reagent, simply add it to cells, incubate 30 to 60 minutes, and visualize over time. Apoptotic cells with activated caspase-3/7 will have bright green or red nuclei, while cells without activated caspase 3/7 will have minimal fluorescent signal.
Assay versatility allows for live cell detection and fixation
This robust assay enables the examination of caspase-3/7 activation in live cells. Furthermore, since wash steps are not necessary for detection, fragile apoptotic cells typically lost during wash steps are preserved. Importantly, the fluorescent signal from CellEvent Caspase 3/7 Detection Reagent can survive fixation and permeabilization. This allows for the flexibility to perform end-point assays and probe for other proteins of interest using reporters, dyes, or immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Menge 1 Fläschchen
Format Powder
Anregung/Emission ∼590/610
Farbe Rot
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Konjugat Nuclearer Farbstoff
Form Pulver