Learn More
Corning™ cellgro™ Zellkultur-Medium
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15363591
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Produkttyp:
Transfectagro Reduced Serum HEPES
Zellkulturmedien
Packungsgröße:
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Produkttyp Packungsgröße
15363591 1 l Zellkulturmedien 6 Stück
15313531 500 ml Zellkulturmedien 6 Stück
15373701 500 ml Transfectagro Reduced Serum HEPES 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15363591 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 10010CM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00 €
    74.61 € / 6 Stück
    Sparen 146.39 €
    66% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Beurteilung von Wachstumsförderung und Zytotoxizitätseigenschaften werden Corning Classical Media Produkte einer Vielzahl von Tests unterzogen, die Funktionalität und Toxizität mithilfe von Wachstumsförderungsanalysen bestimmen. Die Produkgüte wird anhand von Ausbeuten („harvest-to-plant ratio“) bzw. Zunahme gemäß vorgegebener Spezifikationen gemessen. Classical Media in Flüssig- und Pulverform werden ebenfalls auf pH-Wert und Osmolalität getestet. Classical Media Pulver werden auch auf Restfeuchte geprüft. pH-Wert- und Osmolalitätstests erfolgen gemäß spezifischer Verfahren, bei denen alle Geräte mit Standards kalibriert werden, die auf das National Institute of Standards and Technology rückführbar sind (NIST Traceable-Zertifikat). Biologische Tests von Corning Liquid Classic Media-Produkten gewährleisten niedrige Endotoxin- und Mykoplasmenwerte sowie Kontaminationsfreiheit. Endotoxine: Classic Medien werden mit dem Chromogenen Limulus-Amöbozyten-Lysat-Test (LAL) auf bakterielles Endotoxin getestet. Für die Freigabe muss jede Charge aus Classical Flüssigstandardmedien einen Endotoxingehalt von unter 0.25 EU/ml aufweisen. Classical Media Pulver müssen einen Endotoxingehalt von unter 0.25 EU/ml aufweisen, wenn sie mit Wasser mit niedrigem Endotoxingehalt auf das Formelgewicht rekonstituiert werden. Alle Corning Liquid Classic Media Produkte werden auf Sterilität geprüft, und Liquid Classic Media Produkte werden mithilfe eines Verfahrens in großem Maßstab extern auf Mykoplasma getestet.
transfectagro™ Reduced Serum Medium soll das Wachstum einer Vielzahl von Zellarten unter reduzierten Serumbedingungen maximieren. Das ermöglicht in der Regel eine Reduktion des Serumverbrauchs um mindestens 50 % bei minimaler Anpassung. transfectagro ist eine chemisch definierte reduzierte Serumformulierung, die auch den transienten Transfektionswirkungsgrad in einer Vielzahl von Zellarten verbessert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Zellkulturmedien
Sterilität Steril
Menge 1 l
Endotoxin-Gehalt 0,25 EU/ml