Learn More
Corning™ cellgro™ DMEM/Ham's F-12 -Mischung
Beschreibung
- Modification of Basal Medium Eagle (BME) ist eine Modifikation von Basal Medium Eagle, der die Aminosäuren und Vitamine von BME in vierfacher Konzentration enthält.
- Die Originalformulierung diente zum Züchten embryonaler Mauszellen.
- Sie wurde modifiziert, damit die Verwendung mit einer Vielzahl normaler und transformierter Zellen z. B. Primärkulturen von Maus- und Hühnerzellen möglich wird.
- Zusammensetzungen können sich in der Menge oder bei Nichtvorhandensein von Komponenten wie Glucose, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat und L-Glutamin unterscheiden
- Zur Bestimmung von pH-Wert und Osmolalität getestet
- Niedrige Endotoxinwerte, keine Kontamination
- Mit dem Chromogenen Limulus-Amöbozyten-Lysat-Test (LAL) auf bakterielles Endotoxin getestet
- Ham‘s F-12 Medien basieren auf dem Ham‘s F-10 Medium mit höheren Konzentrationen von Cholin, Inositol, Putrescin und mehreren Aminosäuren.
- Mycoplasma: Negativ getestet
- Sterilität: Vorhanden
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 1 X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | DMEM und Ham's F-12, 50/50-Mischung |
| Mit Additiven | Keine |
| Ohne Additive | Ohne |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Beurteilung der Wachstumsförderung und von zytotoxischen Eigenschaften |
| Menge | 6 x 500 ml |
| Endotoxin-Gehalt | < 0,25 EU/ml |
| Zusammensetzung | L-Glutamin, Natriumpyruvat, Phenolrot, Natriumbicarbonat |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |