Learn More
Corning™ cellgro™ DMEM/Ham's F-12 -Mischung
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15323611
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
6 x 500 ml
6 x 1 l
Mit Additiven:
Glutamin
Glutamin, HEPES
Keine
Ohne Additive:
Kein Phenolrot
Ohne
Packungsgröße:
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Mit Additiven Ohne Additive Packungsgröße
15323611 6 x 1 l Glutamin, HEPES Ohne 6 Stück
15323561 6 x 500 ml Keine Ohne 6 Stück
15313611 6 x 1 l Glutamin Ohne 6 Stück
15353561 6 x 500 ml Glutamin Kein Phenolrot 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15323611 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 10092CM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00 €
    257.97 € / 6 Stück
    Sparen 39.03 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Produkte werden mit Hilfe von Wachstumsförderungsanalysen einer Vielzahl von Tests unterzogen, um Funktionalität und Toxizität zu bestimmen. Der Corning™ cellgro™ DMEM/Ham's F-12 -Mix unterstützt Zellkulturwachstum und Substitution von Pyridoxin HCl, damit Pyridoxal eine verbesserte Stabilität gegenüber der ursprünglichen Formulierung sicherstellt.
  • Modification of Basal Medium Eagle (BME) ist eine Modifikation von Basal Medium Eagle, der die Aminosäuren und Vitamine von BME in vierfacher Konzentration enthält.
  • Die Originalformulierung diente zum Züchten embryonaler Mauszellen.
  • Sie wurde modifiziert, damit die Verwendung mit einer Vielzahl normaler und transformierter Zellen z. B. Primärkulturen von Maus- und Hühnerzellen möglich wird.
  • Zusammensetzungen können sich in der Menge oder bei Nichtvorhandensein von Komponenten wie Glucose, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat und L-Glutamin unterscheiden
  • Zur Bestimmung von pH-Wert und Osmolalität getestet
  • Niedrige Endotoxinwerte, keine Kontamination
  • Mit dem Chromogenen Limulus-Amöbozyten-Lysat-Test (LAL) auf bakterielles Endotoxin getestet
  • Ham‘s F-12 Medien basieren auf dem Ham‘s F-10 Medium mit höheren Konzentrationen von Cholin, Inositol, Putrescin und mehreren Aminosäuren.
  • Mycoplasma: Negativ getestet
  • Sterilität: Vorhanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp DMEM und Ham's F-12, 50/50-Mischung
Mit Additiven Glutamin, HEPES
Ohne Additive Ohne
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Beurteilung der Wachstumsförderung und von zytotoxischen Eigenschaften
Menge 6 x 1 l
Endotoxin-Gehalt < 0,25 EU/ml
Zusammensetzung Anorganische Salze: 116,65 mg/l CaCl2 (wasserfrei), 0,417 mg/l FeSO4.7H2O, 0,05 mg/l Fe(NO3)3.9H2O, 311,8 mg/l KCl, 0,0008 mg/l CuSO4 (wasserfrei), 84,95 mg/l MgSO4 (wasserfrei), 7.000 mg/l NaCl, 62,5 mg/l Na2HPO4.H2O, 71 mg/l Na2HPO4 (wasserfrei), 2.438 mg/l NaHCO3, 0,4315 mg/l ZnSO4.7H2O; Aminosäuren: 4,45 mg/l L-Alanin, 147,5 mg/l L-Arginin. HCl, 7,5 mg/l L-Asparagin.H2O, 6,65 mg/l L-Aspartiksäure, 17,56 mg/l L-Cystein.HCl.H2O, 31,285 mg/l L-Cystein.2HCl, 7,35 mg/l L-Glutaminsäure, 365,1 mg/l L-Glutamin, 18,75 mg/l Glycin, 31,48 mg/l L-Histidin.HCl.H2O, 54,37 mg/l L-Isoleucin, 58,95 mg/l L-Leucin, 91,35 mg/l L-Lysin. HCl, 17,24 mg/l L-Methionin, 35,48 mg/l L-Phenylalanin, 17,25 mg/l L-Prolin, 26,25 mg/l L-Serin, 53,55 mg/l L-Threonin, 9,02 mg/l L-Tryptophan, 55,815 mg/l L-Tyrosin.2Na.2H2O, 52,85 mg/l L-Valin; Vitamine: 0,00365 mg/l Biotin, 2,24 mg/l D-Ca-Pantothenat, 8,98 mg/l Cholinchlorid, 2,65 mg/l Folsäure, 12,61 mg/l i-Inositol, 2,0185 mg/l Nicotinamid, 2,031 mg/l Pyridoxin. HCl, 0,219 mg/l Riboflavin, 2,17 mg/l Thiamin. HCl; Sonstige: 3.151 mg/l D-Glucose, 2,385 mg/l Hypoxanthin, Natrium, 0,105 mg/l DL-Thioctsäure (Liposäure), 0,044 mg/l Methyllineoleat, 8,1 mg/l Phenolrot, Natrium, 0,08 mg/l Putrescine.2HCl, 110 mg/l Natriumpyruvat, 0,365 mg/l Thymidin, 3.574,8 mg/l HEPES.
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C