Learn More
Corning™ cellgro™ DMEM/Ham's F-12 -Mischung
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15353561
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
6 x 500 ml
6 x 1 l
Mit Additiven:
Glutamin
Glutamin, HEPES
Ohne Additive:
Kein Phenolrot
Ohne
Packungsgröße:
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Mit Additiven Ohne Additive unitSize
15353561 6 x 500 ml Glutamin Kein Phenolrot 6 Stück
15323611 6 x 1 l Glutamin, HEPES Ohne 6 Stück
15323561 6 x 500 ml Glutamin Ohne 6 Stück
15313611 6 x 1 l Glutamin Ohne 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15353561 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 16405CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00 €
    204.49 € / 6 Stück
    Sparen 7.51 €
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Produkte werden mit Hilfe von Wachstumsförderungsanalysen einer Vielzahl von Tests unterzogen, um Funktionalität und Toxizität zu bestimmen. Der Corning™ cellgro™ DMEM/Ham's F-12 -Mix unterstützt Zellkulturwachstum und Substitution von Pyridoxin HCl, damit Pyridoxal eine verbesserte Stabilität gegenüber der ursprünglichen Formulierung sicherstellt.
  • Modification of Basal Medium Eagle (BME) ist eine Modifikation von Basal Medium Eagle, der die Aminosäuren und Vitamine von BME in vierfacher Konzentration enthält.
  • Die Originalformulierung diente zum Züchten embryonaler Mauszellen.
  • Sie wurde modifiziert, damit die Verwendung mit einer Vielzahl normaler und transformierter Zellen z. B. Primärkulturen von Maus- und Hühnerzellen möglich wird.
  • Zusammensetzungen können sich in der Menge oder bei Nichtvorhandensein von Komponenten wie Glucose, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat und L-Glutamin unterscheiden
  • Zur Bestimmung von pH-Wert und Osmolalität getestet
  • Niedrige Endotoxinwerte, keine Kontamination
  • Mit dem Chromogenen Limulus-Amöbozyten-Lysat-Test (LAL) auf bakterielles Endotoxin getestet
  • Ham‘s F-12 Medien basieren auf dem Ham‘s F-10 Medium mit höheren Konzentrationen von Cholin, Inositol, Putrescin und mehreren Aminosäuren.
  • Mycoplasma: Negativ getestet
  • Sterilität: Vorhanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp DMEM und Ham's F-12, 50/50-Mischung
Mit Additiven Glutamin
Ohne Additive Kein Phenolrot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Beurteilung der Wachstumsförderung und von zytotoxischen Eigenschaften
Menge 6 x 500 ml
Endotoxin-Gehalt < 0,25 EU/ml
Zusammensetzung Anorganische Salze: 116,65 mg/l CaCl2 (wasserfrei), 0,417 mg/l FeSO4.7H2O, 0,05 mg/l Fe(NO3)3.9H2O, 311,8 mg/l KCl, 0,0008 mg/l CuSO4 (wasserfrei), 84,95 mg/l MgSO4 (wasserfrei), 7.000 mg/l NaCl, 62,5 mg/l Na2HPO4.H2O, 71 mg/l Na2HPO4 (wasserfrei), 2.438 mg/l NaHCO3, 0,4315 mg/l ZnSO4.7H2O; Aminosäuren: 4,45 mg/l L-Alanin, 147,5 mg/l L-Arginin. HCl, 7,5 mg/l L-Asparagin.H2O, 6,65 mg/l L-Aspartiksäure, 17,56 mg/l L-Cystein.HCl.H2O, 31,285 mg/l L-Cystein.2HCl, 7,35 mg/l L-Glutaminsäure, 365,1 mg/l L-Glutamin, 18,75 mg/l Glycin, 31,48 mg/l L-Histidin.HCl.H2O, 54,37 mg/l L-Isoleucin, 58,95 mg/l L-Leucin, 91,35 mg/l L-Lysin. HCl, 17,24 mg/l L-Methionin, 35,48 mg/l L-Phenylalanin, 17,25 mg/l L-Prolin, 26,25 mg/l L-Serin, 53,55 mg/l L-Threonin, 9,02 mg/l L-Tryptophan, 55,815 mg/l L-Tyrosin.2Na.2H2O, 52,85 mg/l L-Valin; Vitamine: 0,00365 mg/l Biotin, 2,24 mg/l D-Ca-Pantothenat, 8,98 mg/l Cholinchlorid, 2,65 mg/l Folsäure, 12,61 mg/l i-Inositol, 2,0185 mg/l Nicotinamid, 2,031 mg/l Pyridoxin. HCl, 0,219 mg/l Riboflavin, 2,17 mg/l Thiamin. HCl; Sonstige: 3151 mg/l D-Glucose, 2,385 mg/l Hypoxanthin, Natrium, 0,105 mg/l DL-Thioctsäure (Liposäure), 0,044 mg/l Methyllineoleat, 0,08 mg/l Putrescin.2HCl, 110 mg/l Natriumpyruvat, 0,365 mg/l Thymidin.
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C