Learn More
Nexcelom™ Cellometer X2 Fluoreszenz-Lebensfähigkeitszähler
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Automatische Fluoreszenz-Zellzählung von Hefe und kleinen Zellen in < 60 Sekunden
- Das Cellometer X2 nutzt Hellfeld-Bildgebung, Fluoreszenz-Bildgebung und Mustererkennungssoftware, um einzelne Zellen schnell und präzise zu identifizieren und zu zählen.Zellzahl, Konzentration, Durchmesser und % Lebensfähigkeit werden automatisch berechnet und gemeldet.
- Das Cellometer X2 ermöglicht Anwendern von Hämozytometern Folgendes:
- Erhöhter Durchsatz
- Verbesserte Konsistenz
- Korrekte Erfassung aller Daten
- Zählung schwieriger Zellen (klumpig, unregelmäßig geformt)
- Vermeiden von falschen Beurteilungen, Fehlzählungen und Schwankungen zwischen Anwendern
- Fluoreszenzanalyse: Fluoreszenzfarbstoffe, die DNA färben, können zur Identifizierung von kernhaltigen Zellen in einer gemischten Zellpopulation verwendet werden
- Die Verwendung eines fluoreszierenden Farbstoffs wie Propidiumiodid (PI) wird für eine genaue Lebensfähigkeitsanalyse von Zellproben, die Reste enthalten, dringend empfohlen
- Da das Cellometer X2 tote Zellen im roten Fluoreszenzkanal zählen kann, kommt es nicht zu Interferenzen durch Zellreste und lebende Zellen
- Das Cellometer X2 Bildgebungszytometer ist speziell für die einfache Bestimmung der Konzentration und Lebensfähigkeit von Hefe in 1 Schritt optimiert.Das CellometerX2 ist ideal für Forschungslabore und kleine sowie große Brauereien geeignet, die ihre Fermentationsüberwachung automatisieren möchten
- Die Analyse von Hellfeld- und Fluoreszenz-Bildern aus jeder Probe ermöglicht die Bestimmung der Konzentration und Lebensfähigkeit in 1 Schritt
- Automatische Thrombozytenzählung in Vollblut
- Ausschluss von Zellresten und größenbasierte Zählung
- Anzeigen, Drucken und Speichern von Zellbildern und Datentabellen
- Spezieller Support für Online- und Vor-Ort-Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Viele kompatible Farbstoffe: Trypan-blau, AO, PI, EB, 7AAD, AO/PI, AO/EB, Calcein AM, CFDA-AM, Calcein AM/PI, CFDA/PI |
| Scan-Zeit | 60 s |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.