Learn More
Integra Biosciences™ Motorantrieb Cellroll (0,1 - 2,0 rpm) für bis zu 8 Aufbaudecks
Artikelnummer. 10217371
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Flexible Scale Up of Cell Cultivation in Roller Bottles
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
10217371 Flexible Scale Up of Cell Cultivation in Roller Bottles 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10217371 Lieferant Integra Biosciences™ Lieferanten-Nr. 186015
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Typ: Antriebseinheit (0,1 - 2 U/min)
Spezifikation
Produkttyp Cellroll Drive Unit
Gewicht (metrisch) 1.85 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flexible Scale Up of Cell Cultivation in Roller Bottles