Learn More
Thermo Scientific™ CellSensor™ AP-1-bla A375 Cell Line
Artikelnummer. 10732924
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Fläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10732924 1 Fläschchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10732924 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. K1660
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
The CellSensor™ AP1-bla A375 cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of the AP1 response element stably integrated into A375 cells.
Die CellSensor® AP1-bla A375-Zelllinie enthält ein Beta-Lactamase-Reportergen, das unter Kontrolle des AP1-Response-Elements steht, welches stabil in A375-Zellen integriert ist. A375-Zellen sind humane Melanomkrebszellen, die die endogene B-Raf-Mutation V600E enthalten, was zu einer konstitutiven B-Raf-Kinaseaktivität führt. Die CellSensor® AP1-bla A375-Zelllinie ist eine mittels Durchflusszytometrie auf Grundlage der konstitutiven Expression von Beta-Lactamase isolierte klonale Population. Diese Zelllinie wurde mit verschiedenen niedermolekularen Raf-Inhibitoren sowie mit B-Raf Stealth RNAi™ siRNA validiert. Darüber hinaus wurde diese Zelllinie unter variablen Bedingungen wie DMSO-Konzentration, Zellzahl, Substanzinkubationszeit und Substratladezeit auf Assayleistung getestet und für Z'-Faktor und IC50-Konzentrationen von Raf1-Inhibitor I validiert. Die RAF-Genfamilie (RAF1, A-RAF und B-RAF) codiert nah verwandte Serin/Threonin-Proteinkinasen, die wichtige Effektoren der Ras-Aktivierung sind. Raf1 und A-Raf sind selten mutiert, während Mutationen in B-Raf bei menschlichen Krebserkrankungen, insbesondere bei Melanomen, häufig vorkommen. B-Raf ist bei etwa 70 % der menschlichen Melanome, 35 bis 70 % der papillären Schilddrüsenkarzinome und seltener bei Lungen- und Dickdarmkrebs mutiert. Die Mutationen befinden sich meist in der B-Raf-Kinase-Domäne und bei Melanomen handelt es sich ganz überwiegend um V600E-Missense-Mutationen, die zur Aktivierung der B-Raf-Kinase führen. Die konstitutive Aktivität von B-Raf V600E kann direkt zur Aktivierung des Mek/MAPK-Signalwegs führen. Daher könnte die Hemmung der B-Raf/Mek/MAPK-Signalgebung eine mögliche Methode zur Behandlung von Melanomen und anderen Tumoren mit mutiertem B-Raf sein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Eingabe Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen
Zellenzustand Teilende Zellen
Inhalt und Lagerung CellSensor™ Zelllinien werden auf Trockeneis geliefert. Sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Signalweg
Produktlinie CellSensor
Menge 1 Fläschchen
Zieleintrag MAPK-Signalweg, BRAF V600E
Typ Teilende Zellen
System Type CellSensor™
Druggable Target Signalweg