Learn More
Invitrogen™ CellSensor™ ARE-bla Hep G2 Cell Line
Artikelnummer. 10782524
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Fläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10782524 1 Fläschchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10782524 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. K1633
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
CellSensor™ ARE-bla Hep G2-Zelllinie
Die CellSensor™ ARE-bla Hep G2-Zelllinie reagiert auf tBHQ und Sulforaphan und kann unter Verwendung der GeneBLAzer™ Beladungssubstrate zur Analyse des Nrf2/Antioxidans-Response-Signalwegs verwendet werden. Reaktive Sauerstoffspezies (ROS) können biologische Makromoleküle schädigen und die zelluläre Gesundheit beeinträchtigen. Elektrophile Verbindungen, Xenobiotika und Antioxidantien sind Quellen reaktiver Sauerstoffspezies. Sie erzeugen oxidativen Stress, der Zellen schädigen kann. Zu den Enzymen, die an der Phase-II-Entgiftung von Xenobiotika beteiligt sind, um zellulären Stress zu reduzieren, gehören Glutathion-Transferasen, Chinon-Reduktase, Epoxid-Hydrolase, Häm-Oxygenase, UDP-Glucuronosyl-Transferasen und Gamma-Glutamylcystein-Synthetase. Die Expression dieser Gene schützt Zellen vor oxidativen Schäden und kann Mutagenese und Krebs vorbeugen. Die Transkription dieser Enzyme wird durch Antioxidans-Response-Elemente (ARE) koordiniert reguliert. Nrf2 (NF-E2-verwandter Faktor 2) und Nrf1 sind Transkriptionsfaktoren, die an ARE binden und diese Gene aktivieren. Die CellSensor™ ARE-bla Hep G2-Zelllinie enthält ein Beta-Lactamase-Reportergen, das unter der Kontrolle des Antioxidans-Response Elements (ARE) stabil in Hep G2-Zellen integriert ist. Diese Zelllinie wurde durch Transduktion des ARE-bla-Konstrukt in Hep G2-Zellen hergestellt. Auf tert-Butylhydrochinon (tBHQ) reagierende Zellen wurden mittels Durchflusszytometrie isoliert. Diese Zelllinie wurde unter verschiedenen experimentellen Bedingungen getestet, einschließlich DMSO-Konzentration, Zellzahl, Stimulationszeit, Substratladezeit, und für Z' und EC50-Konzentrationen von tBHQ funktionell validiert. Kunden aus dem akademischen und gemeinnützigen Bereich fragen bitte nach Sonderpreisen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Eingabe Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen
Zellenzustand Teilende Zellen
Inhalt und Lagerung CellSensor™ Zelllinien werden auf Trockeneis geliefert. Sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen.
Produktlinie CellSensor
Menge 1 Fläschchen
Zieleintrag Antioxidationsmittel-Reaktionsweg, NRF2
Typ ARE-bla Hep G2 Zelllinie
Zelllinie HEP G2
System Type CellSensor™
Druggable Target Signalweg