Learn More
Invitrogen™ CellTrace™ Oregon Green™ 488 Carboxylic Acid Diacetate, Succinimidyl Ester (Carboxy-DFFDA, SE), cell permeant, mixed isomers
Artikelnummer. 12025655
Change view
Click to view available options
Menge:
20 x 50 μg
Packungsgröße:
1000 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
12025655 20 x 50 μg 1000 Mikrogramm
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12025655
Marke: Invitrogen™ C34555
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
CellTrace™ Oregon Green™ 488 Carbonsäure-Diazetat, Succinimidyl-Ester (Carboxy-DFFDA, SE), zellmembrangängige, gemischte Isomere
Wie CFDA SE sollte auch CellTrace™ Oregon Green™ 488 (Carboxy-DFFDA SE) ein nützliches Hilfsmittel für die Beobachtung proliferierender Zellen sein. Diese Oregon Green™ 488 Sonde diffundiert passiv in Zellen, in denen sie farblos und nicht fluoreszierend ist, bis ihre Acetatgruppen durch intrazelluläre Esterasen entfernt werden, um einen stark fluoreszierenden, aminreaktiven Farbstoff zu bilden. Nach der Reaktion mit intrazellulären Aminen bildet die Sonde Oregon Green™ 488 Konjugate, die von den Zellen optimal zurückgehalten werden. Anders als Fluorescein-Konjugate zeigen Oregon Green™ 488 Konjugate eine helle, photostabile grüne Fluoreszenz, die unabhängig vom pH-Wert bei typischen zellulären pH-Werten (pH 6 bis 8) ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält 20 Fläschchen Oregon Green™ 488 Carboxylsäure-Diacetat, SE (50 μg/Fläschchen). Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilität und Proliferation von Zellen
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer, Durchflusszytometer
Produkttyp Carboxy-DFFDA SE
Farbstofftyp Oregon Green™ 488
Emission 488
Form Fest
Produktlinie CellTrace, Oregon Green
Menge 20 x 50 μg
Reagenztyp Zell-Tracking-Verbindungen, Zell-Kennzeichnungsreagenzien
Versandbedingung Raumtemperatur
Löslichkeit DMSO (Dimethylsulfoxid)