Learn More
Macherey-Nagel™ Spritzenfilter aus Cellulosemischester
Gekennzeichnet für Methodenvalidierung und -zertifizierung. Macherey-Nagel™ Chromafil™ Xtra MV Spritzenfilter aus Zellulosemischester sind hydrophile Membranen mit sehr geringer Adsorption zur Reinigung wässriger und polarer Lösungen. Sie sind einfach zu bedienen: Füllen Sie einfach die Spritze auf und bringen Sie den Filter an.
Marke: Macherey-Nagel™ 729206
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Die Chromafil™ Xtra Spritzenvorsatzfilter sind zur direkten Identifizierung von Membrantyp, Durchmesser und Porengröße aufgedruckt. Die Filter entfernen unerwünschte Partikel aus Flüssig- oder Gasproben, um Kontaminationen und Verstopfungen empfindlicher Geräte zu verhindern, die zu Ausfallzeiten führen können. Durch das Filtern von Proben wird die Lebensdauer chromatographischer Säulen und Geräte erhöht, werden konsistente und reproduzierbare Ergebnisse erzielt und Zeit und Geld gespart.
- Xtra Gehäuse aus gering blutendem, farblosem Polypropylen (PP) mit transparentem Etikett
- Geringer Gehalt an extrahierbaren Verbindungen
- Einfache Filtration durch schnelle Durchflussgeometrie
- Maximale Filtratrückgewinnung durch niedriges Aufholvolumen
- Sicheren Anschluss auf der Hochdruckseite durch Luer-Lock-Einlass
- HPLC-zertifiziert, mit stabilisierender Crash-Platte, um Membranbruch zu verhindern
- Kompatibel mit allen gängigen automatisierten Filtrationssystemen
- Ideal für die GC-, HPLC- und UHPLC-Probenfiltration
Spezifikation
Autoklavierbar bei 121°C (30 min) | |
Farblos, schwarzer Druck | |
Bedruckt mit Membrantyp, Durchmesser und Porengröße | |
Zellulosemischester | |
Nicht steril | |
Wässrige oder polare Lösungen, geringe Partikelbelastung | |
Hydrophil | |
100/Packung | |
Standardpackung | |
100/Packung | |
5 bis 100 ml |
HPLC-zertifiziert | |
80 μl | |
Ja | |
0,2 μm | |
4,91 cm2 | |
Polypropylen | |
Luer-Lock | |
Luer-Anschluss | |
> 12 bar | |
Spritzenfilter | |
25 mm |