Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Membranfilter aus Zellulosemischester, Typ 11327, 0.2μ m
Sartorius Stedim Biotech™ Membranfilter aus Cellulosenitrat (Zellulosemischester), Typ 11327, 0.2 μm werden für eine breite Palette von Anwendungen empfohlen, einschließlich Flüssigkeitsfilterung für die Probenvorbereitung.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ 11327--25------N
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08100kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Beschreibung
- Cellulosenitrat (CN), gemischter Celluloseester (MCE), Membranfilter bestehen aus Cellulosenitrat und einem kleinen Gehalt an Celluloseacetat.
- Empfohlen für eine breite Palette von Anwendungen wie die Filtration wässriger Lösungen, Luft-/Gasfiltration oder Probenvorbereitung.
- Geeignet für sterile Filtration, analytische Probenvorbereitung, Klärung, Partikelanalyse.
- Cellulosenitratfilter, Porengröße 0.2 μ m, können für die Analyse der Filterbarkeit von Bier verwendet werden (Membranfiltertest nach Esser, in “MEBAK – Brautechnische Analyzemethoden – Würze, Bier, Mischgetärnke – Methodensammlung der Mitteleuroäpischen Brautechnischen Analysenkommission“ 2012, Kapitel 2.20.1 )
- Sterilisierbar durch Autoklavieren, Gammabestrahlung oder ETO.
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
Weiß | |
0,2 μm | |
11327 | |
100/Packung | |
25 mm |
Cellulosenitrat, gemischter Zelluloseester | |
Nicht steril | |
Hydrophil | |
130 μm |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose