Learn More
CeMMEC1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480767
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16480767 50 mg 50 Milligramm
16477177 5 mg -
16475336 100 mg -
16434458 10 mg -
16413096 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16480767 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111445
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress CeMMEC1 is an inhibitor of BRD4, and also has high affinity for TAF1, with an IC50 of 0.9 μM for TAF1, and a Kd of 1.8 μM for TAF1 (2).
CeMMEC1 is an inhibitor of BRD4, and also has high affinity for TAF1, with an IC50 of 0.9 μM for TAF1, and a Kd of 1.8 μM for TAF1 (2).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CeMMEC1
CAS 440662-09-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H16N2O4
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (297.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C1=C2C=CC=C1)=CN(C)C2=O)NC3=CC=C(OCCO4)C4=C3
Molekulargewicht (g/mol) 336.34
Formelmasse 336.34
Reinheit (%) 99.69%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death