Learn More
Labconco CentriVap Kaltwasserfall, Acryldeckel – Öko-kühles Kältemittel
Artikelnummer. 31374502 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-50 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
31374502 -50 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Entspricht allen EU-Vorschriften zu HFC-Kältemitteln
Artikelnummer. 31374502 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 8601590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5339.05 €
    4924.05 € / 1 Stück
    Sparen 415.00 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entspricht allen EU-Vorschriften zu HFC-Kältemitteln
Die Kaltfalle sammelt verdunstete Flüssigkeit aus einem Vakuumkonzentrator, um die Vakuumpumpe und das Labor vor Dämpfen und Dämpfen zu schützen.
  • Gebürstete, Edelstahl- und pulverbeschichtete Stahlfassade
  • Beleuchtetes Temperaturdiagramm mit Endpunktanzeige (Betriebstemperatur von -40 °C)
  • HCFC-freies Kältemittelsystem
  • 4-Liter-Edelstahl-Sammler
  • Acryl- (nur -50 °C) oder Edelstahldeckel mit 2 Schnelltrennverbindungen für den Anschluss an einen CentriVap Konzentrator
  • Edelstahl-Abflussschacht (mit korrosionsbeständigem Nylonventil)
  • Eco-kühles natürliches Kältemittel, das bei ausgewählten Modellen erhältlich ist
  • -50-C-Modelle°verfügen über einen 1/3-PS-Kompressor (-50 °C in weniger als 30 Minuten).
Spezifikation
Material Edelstahl
Typ Kühlfalle
Temperaturbereich (metrisch) -50 °C
Spannung 230 V