Learn More
Labconco CentriVap Kaltwasserfall, umweltfreundliches Kältemittel
Artikelnummer. 31374483 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-105 °C
-84 °C
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
31374483 -105 °C 1 Stück
31374490 -84 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Entspricht allen EU-Vorschriften zu HFC-Kältemitteln
Artikelnummer. 31374483 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 8621690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8842.12 €
    8154.83 € / 1 Stück
    Sparen 687.29 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entspricht allen EU-Vorschriften zu HFC-Kältemitteln
Kaltfallen sammeln verdunstete Flüssigkeit aus einem Vakuumkonzentrator, um die zusätzliche Vakuumpumpe und das Laborumfeld vor Dämpfen und Dämpfen zu schützen.
  • Langlebige Außenfassade gefertigt aus gebürstetem Edelstahl und pulverbeschichtetem Stahl
  • Beleuchtetes Temperaturdiagramm mit Endpunktanzeige, mit Betriebstemperatur bis zu -40 °C
  • Verwendet ein HCFC-freies Kältemittelsystem (umweltfreundlicher)
  • Beinhaltet einen 4-Liter-Edelstahl-Sammler
  • Kommt entweder mit einem Acryldeckel (nur für -50 °C-Modelle) oder einem Edelstahldeckel
  • Der Deckel enthält zwei Schnelltrennverbindungen für eine einfache Verbindung mit einem CentriVap Konzentrator
  • Edelstahl-Abflussöffnung mit einem korrosionsbeständigen Nylonventil für Haltbarkeit und leichtere Entwässerung
  • Eco-Cool-natürliches Kältemittel ist bei ausgewählten Modellen erhältlich
  • -84-C-Modelle°verwenden zwei 1/3-PS-Kompressoren und erreichen -84 °C in weniger als 40 Minuten
  • -105-C-Modelle°verwenden zwei 1/3-PS-Kompressoren und erreichen -105 °C in weniger als 40 Minuten
Spezifikation
Material Edelstahl
Typ Kühlfalle
Temperaturbereich (metrisch) -105 °C
Spannung 230 V