Learn More
Labconco CentriVap Kaltwasserfall, umweltfreundliches Kältemittel
Alle ansehen Labconco Corporation ProdukteBeschreibung
- Langlebige Außenfassade gefertigt aus gebürstetem Edelstahl und pulverbeschichtetem Stahl
- Beleuchtetes Temperaturdiagramm mit Endpunktanzeige, mit Betriebstemperatur bis zu -40 °C
- Verwendet ein HCFC-freies Kältemittelsystem (umweltfreundlicher)
- Beinhaltet einen 4-Liter-Edelstahl-Sammler
- Kommt entweder mit einem Acryldeckel (nur für -50 °C-Modelle) oder einem Edelstahldeckel
- Der Deckel enthält zwei Schnelltrennverbindungen für eine einfache Verbindung mit einem CentriVap Konzentrator
- Edelstahl-Abflussöffnung mit einem korrosionsbeständigen Nylonventil für Haltbarkeit und leichtere Entwässerung
- Eco-Cool-natürliches Kältemittel ist bei ausgewählten Modellen erhältlich
- -84-C-Modelle°verwenden zwei 1/3-PS-Kompressoren und erreichen -84 °C in weniger als 40 Minuten
- -105-C-Modelle°verwenden zwei 1/3-PS-Kompressoren und erreichen -105 °C in weniger als 40 Minuten
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Typ | Kühlfalle |
| Temperaturbereich (metrisch) | -84 °C |
| Spannung | 230 V |