Learn More
Labconco™ Zubehör für CentriVap™ Konzentratoren, Mikrorotor mit hoher Kapazität
Alle ansehen Labconco Corporation ProdukteBeschreibung
- Erhältlich mit Standard- oder mit Fluoropolymer-Harz-Beschichtung, die eine Beständigkeit gegen Säuren gewährleistet
- Der Mikrorotor mit hoher Kapazität fasst bis zu 148 Mikrozentrifugenröhrchen (1,5 ml oder 2,0 ml) und Mikro-Autoprobenfläschchen mit ca. 12 mm ID x 35 mm
- Mikrorotoren mit hoher Kapazität benötigen keine Lippe auf dem Röhrchen und eignen sich perfekt für Fläschchen
Garantie
Ein Jahr
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Abmessungen: 30,4 x 30,4 x 30,4cm (12 x 12 x 12 in.) |
| Material | Eloxiertes Aluminium |
| Typ | Mikrorotor |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Labconco™ CentriVap™ Konzentrator |
| Aufnahmevermögen | 1,5 ml- oder 2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen, ca. 12 mm Durchmesser x 35 mm Mikro-Autosampler-Fläschchen |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 2,5 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 1,1 kg |