Learn More
Gilson™ CENTRY™ 103 Minicentrifuge
Artikelnummer. 16497935 Alle ansehen Gilson Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
8 Mikroröhrchen (1,5 ml oder 2 ml)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
16497935 8 Mikroröhrchen (1,5 ml oder 2 ml) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16497935 Lieferant Gilson™ Lieferanten-Nr. F110736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.00 €
    438.90 € / 1 Stück
    Sparen 10.10 €
    2% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die CENTRY™ 103 Minicentrifuge ist eine einfach zu bedienende und tragbare Minizentrifuge, die sich ideal für die schnelle Trennung von Partikeln aus einem Überstand oder für das Herunterstreifen eines Tropfen Flüssigkeit von den Wänden der Mikroröh
  • Ergonomisches Design, geringer Platzbedarf und optionale Batteriesteuerung ermöglichen die CENTRY™ 103 Minizentrifuge, die überall eingesetzt werden kann
  • Ausgestattet mit hochwertigen und leicht zu wechselnden Rotoren, die entweder Mikroröhrchen oder Röhrchenstreifen aufnehmen können
  • Einfache Start- und Endvorgänge werden durch einfaches Drücken auf den Deckel gesteuert
  • Erreicht sofort ohne Einstellung eine feste Drehzahl von 6000 U/min
  • Integrierte Sicherheitsfunktionen wie automatisches Anhalten nach sechs Minuten durchgehender Drehung, Quetschanschluss zum Sichern von Rotoren und eine rote Leuchtanzeige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 Mikroröhrchen (1,5 ml oder 2 ml)
Max. Geschwindigkeit 6000 U/min
Gekühlt Nein
Produkttyp Minizentrifuge