Learn More
Gilson™ CENTRY™ 117 Mikrozentrifuge
Artikelnummer. 16308601 Alle ansehen Gilson Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
16308601 EU-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16308601 Lieferant Gilson™ Lieferanten-Nr. 36110210
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CENTRY™ Die 117 Mikrozentrifuge verfügt über einen benutzerfreundlichen Touchscreen und bietet die Möglichkeit, per Knopfdruck bis zu neun gespeicherte benutzerdefinierte Laufprogramme abzurufen. Sein proprietäres Luftstromsystem gewährleistet auch bei längeren Durchläufen Temperaturstabilität und Probenintegrität. Das Rotordesign kann entweder 1,5-2,0 ml-Röhrchen oder PCR-Streifen aufnehmen.
Intuitive Bedienung:
  • Der CENTRY™ Die Mikrozentrifuge 117 verfügt über einen vollfarbigen Touchscreen, der die Drehzahl (U/min oder RCF), die eingestellte Zeit und die verbleibende Laufzeit anzeigt.
  • Sie können bis zu neun Laufprogramme programmieren, die Sie dann mit nur einem Tastendruck abrufen.
  • Der CENTRY™ Die 117 Mikrozentrifuge erreicht Drehzahlen von 1.000 bis 13.500 U/min (100 bis 16.800 xg), die in Schritten von 100 U/min eingestellt werden können.
  • Mit dem integrierten Timer können Sie eine beliebige Zeit von 1 bis 99 Minuten einstellen. 
Verbesserte Temperaturgenauigkeit:
  • Der CENTRY™ Die 117 Mikrozentrifuge bietet dank ihres proprietären Luftstromsystems eine verbesserte Temperaturkontrolle, die garantiert, dass Ihre Proben auch bei längeren Läufen eine konstante Temperatur behalten.
  • Die Zentrifuge kann auch in einer Kühlkammer verwendet werden.
Anpassungsfähiges Design:
  • Mit seiner kombinierten Rotorkonstruktion, CENTRY™ Die 117 Mikrozentrifuge kann bis zu 24 Röhrchen mit einem Volumen von 1,5 bis 2,0 ml oder 2 PCR-Streifen (16 x 0,2 ml) aufnehmen, ohne dass separate Adapter benötigt werden. Dadurch ist sie ideal für viele Labore.
  • Außerdem nimmt sie aufgrund ihrer kompakten Stellfläche weniger Platz auf Ihrem Arbeitstisch ein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Geschwindigkeit 13.500 U/min
Stromstärke 0,7 A
Abmessungen (L x B x H) außen 22,86 x 30,48 x 19,7 cm
Frequenz 50/60 Hz
Produkttyp EU-Stecker
Temperaturbereich (metrisch) 4 °C bis 35 °C