Learn More
CEP162 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA556381
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15764291
  • 512.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: VLLDSLDSVA EVNLDEQDKI TPKPRCLPEM TENEMTGTGV SYGQSSSDVE ALHQAYCHIA HSLGDEDKQK IESNTVEDIK SSVKGHPQEN Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 58%, Rat - 56%.
CEP162 Polyclonal antibody specifically detects CEP162 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
CEP162
Polyclonal
Unconjugated
CEP162
C6orf84; centrosomal protein 162; centrosomal protein 162kDa; centrosomal protein of 162 kDa; Cep162; KIAA1009; protein QN1 homolog; QN1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
22832
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q5TB80
CEP162
Recombinant protein corresponding to Human CEP162