Learn More
Hirschmann™ Ceramus™ Classic Fix
Ein universeller Flaschenaufsatzdispenser für die Handhabung von Flüssigkeiten.
Marke:  Hirschmann™ 9361100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10518482
  • 610.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Universaldispenser als Flaschenaufsatz mit fester Volumenkonfiguration
  • Konformitätszertifiziert
  • Mit Keramikkolben
  • Geeignet für Dampfsterilisation bis 121 °C
  • Lieferung mit A 32 Schraubgewinde, 3 Gewindeadaptern (A 28, S 40, A 45), 1 Ansaugschlauch mit Überwurfmutter, 1 Auswurfeinheit und 1 Anschlussschlüssel
  • Mit individueller Seriennummer und Kalibrierzertifikat
Spezifikation
Spezifikation
0,6 %
0,2 %
Schraubgewinde, 3 Gewindeadapter, 1 Ansaugschlauch, 1 Auswurfeinheit, 1 Anschlussschlüssel
Flaschenaufsatzdispenser
50 ml