missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cerdulatinib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16483017
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16483017

Marke: Medchem Express HY15999

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Cerdulatinib (PRT062070) is a selective Tyk2 inhibitor with an IC50 of 0.5 nM. Cerdulatinib (PRT062070) also is a dual JAK and SYK inhibitor with IC50s of 12, 6, 8 and 32 for JAK1, 2, 3 and SYK, respectively.

Cerdulatinib (PRT062070) is a selective Tyk2 inhibitor with an IC50 of 0.5 nM. Cerdulatinib (PRT062070) also is a dual JAK and SYK inhibitor with IC50s of 12, 6, 8 and 32 for JAK1, 2, 3 and SYK, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cerdulatinib
CAS 1198300-79-6
Farbe Earth Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H27N7O3S
Menge 50 mg
Synonym PRT062070 PRT2070
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 30 mg/mL (67.33 mM)
SMILES O=S(N(CC1)CCN1C2=CC=C(NC3=NC=C(C(N)=O)C(NC4CC4)=N3)C=C2)(CC)=O
Molekulargewicht (g/mol) 445.54
Formelmasse 445.54
Reinheit (%) 98.25%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt