Learn More
Ceritinib, MedChemExpress
Beschreibung
Ceritinib (LDK378) is a selective, orally bioavailable, and ATP-competitive ALK tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 200 pM. Ceritinib (LDK378) also inhibits IGF-1R, InsR, and STK22D with IC50 values of 8, 7, and 23 nM, respectively. Ceritinib (LDK378) shows great antitumor potency.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ceritinib |
| CAS | 1032900-25-6 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C28H36ClN5O3S |
| Menge | 200 mg |
| Synonym | LDK378 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 5.6 mg/mL (10.03 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : ≥ 3.33 mg/mL (5.97 mM) |
| SMILES | CC(C)OC1=CC(C2CCNCC2)=C(C)C=C1NC3=NC=C(Cl)C(NC4=CC=CC=C4S(=O)(C(C)C)=O)=N3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 558.14 |
| Mehr anzeigen |