Learn More
Cetalkoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30134957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134957 10 g 10 Gramm
30004763 1 g 1 Gramm
17994715 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134957 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC28050010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-18-9
Summenformel C25 H46 N . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 396.09
Synonym Ammonium, benzylhexadecyldimethyl-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N-hexadecyl-N,N-dimethyl-, chloride (9CI), Benzylhexadecyldimethylammonium chloride (6CI), Acetoquate CDAC, Acinol, Acquat CDAC, Ammonyx G, Ammonyx T, Baktonium, Banicol, Benzaletas, Benzyl-n-hexadecyldimethylammonium chloride, Benzylcetyldimethylammonium chloride, Benzyldimethylcetylammonium chloride, Benzyldimethylhexadecylammonium chloride, Bicetonium, Bonjela, CDBAC, Cetalkonium chloride, Cetol, Cetyl zephiran, Cetylbenzyldimethylammonium chloride, Cetyldimethylbenzylammonium chloride, Cetylon, DMCBAC, Dehyquart CBB, Dehyquart CDB, Dimethylbenzylcetylammonium chloride, Dimethylbenzylhexadecylammonium chloride, HBAC, Hexadecylbenzyldimethylammonium chloride, Hexadecyldimethylbenzylammonium chloride, N-Benzyl-N-cetyldimethylammonium chloride, N-Hexadecyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride, N-Hexadecyl-N-benzyl-N,N-dimethylammonium chloride, Pharycidin Concentrate, Querton 16BCL, Sanisol C, Spilan, Tetraseptan, Win 357, Zettyn, Zettyn chloride, n-Hexadecyldimethylbenzylammonium chloride
IUPAC-Name Benzyl-hexadecyl-dimethylazanium;chlorid
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C25H46N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-26(2,3)24-25-21-18-17-19-22-25;/h17-19,21-22H,4-16,20,23-24H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 395.3319
Reinheit (%) >95%