Learn More
Cetirizine dihydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Cetirizine dihydrochloride, a second-generation antihistamine and the carboxylated metabolite of hydroxyzine, is a specific, orally active and long-acting histamine H1-receptor antagonist. Cetirizine dihydrochloride marks antiallergic properties and inhibits eosinophil chemotaxis during the allergic response.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cetirizine dihydrochloride |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 83881-52-1 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C21H27Cl3N2O3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | P071 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (216.54 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (216.54 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |