Learn More
Cetirizin-Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17992515
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17992515 50 mg 50 Milligramm
17973955 100 mg 100 Milligramm
17970715 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17992515 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC28110050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83881-52-1
Summenformel C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 461.81
Synonym Acetic acid, [2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (9CI), Alercet, Alerid, Alerlisin, Cesta, Cetiriz, Cetirizine dihydrochloride, Cetirizine hydrochloride, Cetrak, Cetrine, Cetrizet, Cistamine, Epirizine, Formistin, Histazine, Histazine-1, Nosemin, P 071, Reactine, Riztec, Ryzen, Sancotec, Selitex, Tomazine, Triz, UCB-P 071, Virlix, Zeran, Zirtec, Zirtek, Zirtin, Zyrlex, Zyrtec, Zyrzine
IUPAC-Name 2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]essigsäure; Dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cetirizine Dihydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
Formelmasse 460.1087
Reinheit (%) >95%