missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Cetuximab

Artikelnummer. 16482278
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16482278 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16482278 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP9905

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Cetuximab (C225) is a human IgG1 monoclonal antibody that inhibits epidermal growth factor receptor (EGFR), with a Kd of 0.201 nM for EGFR by SPR. Cetuximab has potent antitumor activity.

Spezifikation

Antigen EGFR
Menge 5 mg
Inhalt und Lagerung Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Produkttyp Inhibitory Antibodies
Versandbedingung Room temperature
CAS 205923-56-4
Reinheits- oder Qualitätsgrad 99.6%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.