Learn More
Cetylpyridinium chloride monohydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498716
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16498716 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16498716 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1289
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Cetylpyridinium chloride monohydrate is a cationic quaternary ammonium compound, used in some types of mouthwashes, toothpastes, throat and nasal sprays, is an antiseptic that kills bacteria and other microorganisms, effective in preventing dental plaque and reducing gingivitis.
Cetylpyridinium chloride monohydrate is a cationic quaternary ammonium compound, used in some types of mouthwashes, toothpastes, throat and nasal sprays, is an antiseptic that kills bacteria and other microorganisms, effective in preventing dental plaque and reducing gingivitis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cetylpyridinium chloride monohydrate
Physikalische Form Powder
CAS 6004-24-6
Farbe Off-White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H40ClNO
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Hexadecylpyridinium chloride monohydrate
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 100 mg/mL (279.33 mM) ∣DMSO : 20 mg/mL (55.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC[N+]1=CC=CC=C1.O.[Cl-]
Molekulargewicht (g/mol) 358.0
Formelmasse 358.0
Reinheit (%) 99.79%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.