Learn More
Cetyltrimethyl Ammonium Bromide, Serva Electrophoresis™
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 57-09-0 |
| Summenformel | C19H42BrN |
| MDL-Nummer | MFCD00011772 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | cetrimonium bromide, hexadecyltrimethylammonium bromide, cetyltrimethylammonium bromide, ctab, centimide, cetab, bromat, ctmab, cee dee, cetavlon |
| InChI-Schlüssel | LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
| IUPAC-Name | Hexadecyltrimethylazaniumbromid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 364.46 |
| PubChem CID | 5974 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cetyltrimethylammonium-bromide
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.