Learn More
Cevimeline hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200097133
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16488168 10 mg 10 Milligramm
16464077 50 mg -
16410628 5 mg -
3 options
Artikelnummer. 16488168
Marke: Medchem Express HY70020B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Cevimeline hydrochloride (AF102B hydrochloride) is a quinuclidine derivative of acetylcholine and a selective and orally active muscarinic M1 and M3 receptor agonist. Cevimeline hydrochloride stimulates secretion by the salivary glands and can be used as a sialogogue for xerostomia. Cevimeline hydrochloride can cross the blood-brain barrier (BBB).
Cevimeline hydrochloride (AF102B hydrochloride) is a quinuclidine derivative of acetylcholine and a selective and orally active muscarinic M1 and M3 receptor agonist. Cevimeline hydrochloride stimulates secretion by the salivary glands and can be used as a sialogogue for xerostomia. Cevimeline hydrochloride can cross the blood-brain barrier (BBB).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cevimeline hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 107220-28-0
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H18ClNOS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym AF102B hydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 50 mg/mL (212.07 mM)
SMILES C[C@H]1SC[C@@]2(CN3CCC2CC3)O1.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 235.77
Formelmasse 235.77
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research