Learn More
CFHR2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA568399
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15893224
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 12-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Might be involved in complement regulation. Can associate with lipoproteins and may play a role in lipid metabolism.
Spezifikation
Spezifikation
CFHR2
Polyclonal
Unconjugated
CFHR2
CFHL2; CFHR2; complement factor H related 2; complement factor H-related 2; complement factor H-related protein 2; DDESK59; factor H-related gene 2; FHR2; FHR-2; H factor (complement)-like 3; h factor-like 3; H factor-like protein 2; HFL3
Rabbit
affinity chromatography
RUO
3080
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.9 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
P36980
CFHR2
Synthetic protein corresponding to residues near the C terminal of human CFHR2.