Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ CFSE
Artikelnummer. 15530597
Click to view available options
Menge:
5 x 500 μg
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 15530597
Marke: Invitrogen™ 65085084
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wird häufig für Zellverfolgungs- und -proliferationsstudien verwendet. Auch geeignet für CTL-Assays und Zellmotilitätsstudien. CFSE durchdringt problemlos intakte Zellmembranen.
  • Molekulargewicht von 557,47 g/mol
  • Nachdem die Acetatgruppen gespalten sind, hat es eine Spitzenanregung von 494 nm und eine Spitzenemission von 521 nm
  • Jedes Röhrchen kann mit 90 μl wasserfreiem DMSO in einer Stammkonzentration von 10 mM rekonstituiert werden
  • Nach der Rekonstitution sollte es innerhalb von 6 Monaten verwendet und vor Licht geschützt und bei −20 °C mit Trockenmittel gelagert werden. Wiederholtes Auftauen und Einfrieren ist zu vermeiden.
  • Packungsgröße: 5 × 500 μg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer
Produkttyp CFSE
Emission 494/521
Format 5 × 500 μg
Produktlinie eBioscience
Menge 5 x 500 μg